Tisk…

1,2-Bis(dimethylamino)ethan 99%, extra pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

138450500 138455000 138450025
ACRO138450500EA 1100 CZK
ACRO138450500 ACRO138455000 ACRO138450025
1,2-Bis(dimethylamino)ethan 99%, extra pure
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Bod varu: 120…122 °C (760 mmHg)
Bod tání: –55 °C
Hustota: 0,77 g/cm³
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008335
CAS číslo: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤100 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR