Tisk…

Nicotinaldehyde 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Pyridine-3-carboxaldehyde, 3-Pyridinecarboxaldehyde, 3-Pyridinecarbaldehyde

131830250 131831000 131835000
ACRO131830250EA 1070 CZK
ACRO131830250 ACRO131831000 ACRO131835000
Nicotinaldehyde 98%
Nicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₅NO
MW: 107.11
Bod varu: 95…97 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.142 g/cm³
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006382
CAS číslo: 500-22-1
EINECS: 207-900-4
UN: 3265
ADR: 8 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
pH 7.0 to 9.0
Titration with HClO4 94 to 106 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR