Tisk…

1,3-Propanesultone 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

131420250 131420010 131421000
ACRO131420250EA 1660 CZK
ACRO131420250 ACRO131420010 ACRO131421000
1,3-Propanesultone 97%
1,3-Propanesultone
Vzorec: C₃H₆O₃S
Bod varu: 180 °C (30 mmHg)
Bod tání: 30…33 °C
Hustota: 1,392 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005355
CAS číslo: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR