Tisk…

Phenylpropiolic acid 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

130850050 130850250
ACRO130850050EA 1300 CZK
ACRO130850050 ACRO130850250
Phenylpropiolic acid 97%
Phenylpropiolic acid
Vzorec: C₉H₆O₂
Bod varu: 294 °C (1013 hPa)
Bod tání: 136…139 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004361
CAS číslo: 637-44-5
EINECS: 211-285-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR