Tisk…

3-Pentanol 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

129990250 129991000 129995000
ACRO129990250EA 1020 CZK
ACRO129990250 ACRO129991000 ACRO129995000
3-Pentanol 98%
3-Pentanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 114…116 °C (760 mmHg)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,815 g/cm³
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004574
CAS číslo: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&vid=a2f1fa3f1ffa1ecbfb6a5dd1d0f29da27d1d8737&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR