Tisk…

3-Mercapto-1,2-propanediol 90%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

125520250 125521000 125525000
ACRO125520250EA 1510 CZK
ACRO125520250 ACRO125521000 ACRO125525000
3-Mercapto-1,2-propanediol 90%
3-Mercapto-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₈O₂S
Bod varu: 118 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,23 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004879
CAS číslo: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Viscous solution
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥88 %
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR