Tisk…

DL-Menthol 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

125390050 125391000 125395000
ACRO125390050EA 920 CZK
ACRO125390050 ACRO125391000 ACRO125395000
DL-Menthol 99%
DL-Menthol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Bod tání: 32…36 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001484
CAS číslo: 89-78-1
EINECS: 201-939-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 36 °C
GC ≤0.1 % 2-Propanol
Specific optical rotation -2° to +2° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR