Tisk…

Petrolether, 40…60 °C, extra_pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine

124860025 124860050 124860250
ACRO124860025EA 3250 CZK
ACRO124860025 ACRO124860050 ACRO124860250
Petrolether, 40…60 °C, extra_pure
Ropný líh
Bod varu: 40…60 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.65 g/cm³
Bod vzplanutí: –55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 3295
ADR: 3 II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
Boiling point 40 to 60 °C
Density (20 °C) 0.64 to 0.66 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR