Tisk…
Phenylselenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzeneselenol, Selenophenol
123520010
ACRO123520010EA 2720 CZK
ACRO123520010
Phenylselenol 98%
Phenylselenol
Vzorec: C₆H₆Se
MW: 157.07
Bod varu: 183 °C (760 mmHg)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000001
CAS číslo: 645-96-5
EINECS: 211-457-2
UN: 3440
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6150 to 1.6190 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm