Tisk…

4-Hydroxybenzhydrazide 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

121000250 121001000 121005000
ACRO121000250EA 2350 CZK
ACRO121000250 ACRO121001000 ACRO121005000
4-Hydroxybenzhydrazide 98%
4-Hydroxybenzhydrazide
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod varu: 370 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007605
CAS číslo: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR