Tisk…

1,6-Hexanedithiol 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

120670050 120670250
ACRO120670050EA 1350 CZK
ACRO120670050 ACRO120670250
1,6-Hexanedithiol 97%
1,6-Hexanedithiol
Vzorec: C₆H₁₄S₂
Bod varu: 237 °C (760 mmHg)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004910
CAS číslo: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
UN: 3334
ADR: 9,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR