Tisk…

Kyselina fumarová 99+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid

119750010 119750025 119751000 119750100
ACRO119750010EA 1430 CZK
ACRO119750010 ACRO119750025 ACRO119751000 ACRO119750100
Kyselina fumarová 99+%
Kyselina fumarová
Vzorec: C₄H₄O₄
MW: 116.07
Bod varu: 356
Bod tání: 295…300 °C (subl.)
Hustota: 1.625
Bod vzplanutí: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002700
CAS číslo: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 295 to 300 °C
Water ≤0.25 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR