Tisk…

4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: (4-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride

119590100 119590250 119591000
ACRO119590100EA 2510 CZK
ACRO119590100 ACRO119590250 ACRO119591000
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
4-Fluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClFN₂
MW: 162.59
Bod tání: 275…277 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012942
CAS číslo: 823-85-8
EINECS: 212-521-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR