Tisk…

Ethanethiol 99+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

117860500 117865000 117860025
ACRO117860500EA 751 CZK
ACRO117860500 ACRO117865000 ACRO117860025
Ethanethiol 99+%
Ethanethiol
Vzorec: C₂H₆S
Bod varu: 35 °C (760 mmHg)
Bod tání: –148 °C
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004887
CAS číslo: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
UN: 2363
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03771

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4296 to 1.4316 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Cloud point ≤20.0°C
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR