Tisk…

difenylmethan 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

117350010 117355000
ACRO117350010EA 3900 CZK
ACRO117350010 ACRO117355000
difenylmethan 99%
difenylmethan
Vzorec: C₁₃H₁₂
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004781
CAS číslo: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03360

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR