Tisk…

Dioctylamine 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

117080250 117081000 117085000
ACRO117080250EA 1250 CZK
ACRO117080250 ACRO117081000 ACRO117085000
Dioctylamine 97%
Dioctylamine
Vzorec: C₁₆H₃₅N
Bod varu: 297…298 °C (760 mmHg)
Bod tání: 14…15 °C
Hustota: 0,79 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009557
CAS číslo: 1120-48-5
EINECS: 214-311-6
UN: 2735
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4412 to 1.4432 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Color of alcohol solution ≤60 APHA
Color of a HCl solution Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR