Tisk…
N,N-Dimethylanilin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
115920010 115920025 115920050 115920100
ACRO115920010EA 1920 CZK
ACRO115920010 ACRO115920025 ACRO115920050 ACRO115920100
N,N-Dimethylanilin 99%
N,N-Dimethylanilin
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121.18
Bod varu: 193…194 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1.5…2.5 °C
Hustota: 0.95 g/cm³
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008304
CAS číslo: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %