Tisk…

aceton-dimethylacetal 98+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

115630010 115635000 115630025 115630100
ACRO115630010EA 3900 CZK
ACRO115630010 ACRO115635000 ACRO115630025 ACRO115630100
aceton-dimethylacetal 98+%
aceton-dimethylacetal
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Bod varu: 83 °C (760 mmHg)
Bod tání: –47 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Bod vzplanutí: –5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008479
CAS číslo: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR