Tisk…

Diethylsulfát 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

114560010 114560025 114560250 114560100
ACRO114560010EA 3440 CZK
ACRO114560010 ACRO114560025 ACRO114560250 ACRO114560100
Diethylsulfát 99%
Diethylsulfát
Vzorec: C₄H₁₀O₄S
MW: 154.19
Bod varu: 208 °C (760 mmHg)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1.1795 g/cm³
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009099
CAS číslo: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03156

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR