Tisk…
Kyanoguanidin 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dicyanodiamide, 1-Cyanoguanidine, N-Cyanoguanidine, Dicyandiamide
113810010 113810025 113810050 113810250
ACRO113810010EA 1800 CZK
ACRO113810010 ACRO113810025 ACRO113810050 ACRO113810250
Kyanoguanidin 99.5%
Kyanoguanidin
Vzorec: (H₂N)₂CNCN
Bod varu: 143 °C (1013 hPa)
Bod tání: 208…211 °C
Hustota: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008066
CAS číslo: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 13,03119
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 211 °C
Assay ≥99.4 % (ex N)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %