Tisk…

5,7-Dichloro-8-quinolinol 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

113430050
ACRO113430050EA 791 CZK
ACRO113430050
5,7-Dichloro-8-quinolinol 98%
5,7-Dichloro-8-quinolinol
Vzorec: C₉H₅Cl₂NO
Bod varu: 355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 178…183 °C
MDL Number: MFCD00006786
CAS číslo: 773-76-2
EINECS: 212-258-3
Merck Index: 13,02193

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 183 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR