Tisk…

1,5-Diaminonaphthalene 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 1,5-naphthylenediamine, 1,5-Naphthalenediamine

112291000 112290250
ACRO112291000EA 5810 CZK
ACRO112291000 ACRO112290250
1,5-Diaminonaphthalene 97%
1,5-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Bod varu: 381 °C (1013 hPa)
Bod tání: 187…190 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004029
CAS číslo: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
ADR: 9,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Grey to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR