Tisk…

(±)-1,3-Butandiol 99%, extra pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

107620010 107620025 107620100 107622500
ACRO107620010EA 1600 CZK
ACRO107620010 ACRO107620025 ACRO107620100 ACRO107622500
(±)-1,3-Butandiol 99%, extra pure
(±)-1,3-Butandiol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 203…204 °C (760 mmHg)
Bod tání: –54 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004554
CAS číslo: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR