Tisk…

2-Phenylbenzoic acid 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Biphenyl-2-carboxylic acid, 2-Biphenylcarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid

106270250 106271000
ACRO106270250EA 1670 CZK
ACRO106270250 ACRO106271000
2-Phenylbenzoic acid 98%
2-Phenylbenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22
Bod varu: 199 °C (10 mmHg)
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002463
CAS číslo: 947-84-2
EINECS: 213-432-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR