Tisk…

o-Anisidin 99+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-Anisidine, 2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline

104810010 104810050 104812500
ACRO104810010EA 3540 CZK
ACRO104810010 ACRO104810050 ACRO104812500
o-Anisidin 99+%
o-Anisidin
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123.15
Bod varu: 225
Bod tání: 3…6 °C
Hustota: 1.092 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007688
CAS číslo: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
UN: 2431
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR