Tisk…

2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

103830250 103831000
ACRO103830250EA 945 CZK
ACRO103830250 ACRO103831000
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 99%
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃O
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006095
CAS číslo: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR