Tisk…
Aluminon
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
103060250 103061000
ACRO103060250EA 2080 CZK
ACRO103060250 ACRO103061000
Aluminon
Aluminon
Vzorec: C₂₂H₂₃N₃O₉
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040925
CAS číslo: 569-58-4
EINECS: 209-319-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to yellow-brown to red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.2 %
Solubility (1.0 % in water) Clear
Suitability (for Al determination) Passes test