Tisk…
Anti-PPM1F Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abnova
H00009647-D01P
ABNOH00009647-D01PEA 10380 CZK
ABNOH00009647-D01P
Anti-PPM1F Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: PPM1F
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Objednat
Produktová specifikace
Symbol antigenu PPM1F
Environmentally Preferable
Název antigenu Protein Phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1F
Synonyma antigenu POPX2|Partner of PIX 2|hFEM-2|CaMKPase|Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase phosphatase|CaM-kinase phosphatase|Protein phosphatase 1F
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita Human
Hostitel Rabbit
Identifikační číslo genu 9647
Izotyp
Western blot Yes
Křížová adsorbce No
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice