Tisk…

Anti-STBD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H4]

Dodavatel: Abnova
H00008987-M03
ABNOH00008987-M03EA 11320 CZK
ABNOH00008987-M03
Anti-STBD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H4]
Protilátky
Type: Primary
Antigen: STBD1
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu STBD1
Název antigenu Starch binding domain 1
Environmentally Preferable
Synonyma antigenu GENX-3414|Glycophagy Cargo Receptor STBD1|Genethonin 1|GENEX3414
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení Unconjugated
Klon 4H4
Reaktivita Human
Hostitel Mouse
Identifikační číslo genu 8987
Izotyp
Western blot Yes
ELISA Yes
Křížová adsorbce No
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR