Tisk…

Anti-CFL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Abgent
AP2905C
ABGEAP2905CEA 10080 CZK
ABGEAP2905C
Anti-CFL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: CFL1 (cofilin 1 (non-muscle))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu CFL1
Název antigenu Cofilin 1
Environmentally Preferable
Synonyma antigenu HEL-S-15|cofilin|CFL
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita Human,Mouse
Hostitel Rabbit
Izotyp
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Průtoková cytometrie Yes
Epitop middle
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR