Tisk…

Anti-CUL4A Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Abgent
AP13873A
ABGEAP13873AEA 10080 CZK
ABGEAP13873A
Anti-CUL4A Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: CUL4A (cullin 4A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu CUL4A
Název antigenu Cullin 4A
Environmentally Preferable
Synonyma antigenu CUL 4A
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita Human,Mouse
Hostitel Rabbit
Izotyp
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitop N-terminal
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR