Tisk…

Anti-hCG_2024410 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Abgent
AP11040B
ABGEAP11040BEA 10080 CZK
ABGEAP11040B
Anti-hCG_2024410 Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: hCG_2024410
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu CG_2024410
Environmentally Preferable
Název antigenu NUAK Family SNF1-like kinase 1
Synonyma antigenu ARK5
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita Human,Mouse
Hostitel Rabbit
Izotyp
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Epitop C-Terminal (600–700 aa)
Křížová adsorbce No
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR