Tisk…
Anti-YDJC Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abgent
AP10640C
ABGEAP10640CEA 10080 CZK
ABGEAP10640C
Anti-YDJC Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: YDJC (YdjC homolog (bacterial))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Objednat
Produktová specifikace
Symbol antigenu CK-MB
Název antigenu Creatine kinase MB
Environmentally Preferable
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita Human,Mouse
Hostitel Rabbit
Izotyp
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Epitop N-Terminal (1–100 aa)
Křížová adsorbce No
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice