Tisk…

Anti-HA tag Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Abgent
AP1012A
ABGEAP1012AEA 10080 CZK
ABGEAP1012A
Anti-HA tag Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Tag
Antigen: HA tag (HA tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu HA tag (HA tag)
Název antigenu HA Tag
Environmentally Preferable
Druh protilátky Etiketa
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita Human
Hostitel Rabbit
Izotyp
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Epitop N-Terminal ( 1–50 aa)
Křížová adsorbce No
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR