Tisk…

Anti-COL3A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 539CT14.1.1]

Dodavatel: Abgent
AM2136B
ABGEAM2136BEA 10080 CZK
ABGEAM2136B
Anti-COL3A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 539CT14.1.1]
Protilátky
Type: Primary
Antigen: COL3A1
Clonality: Monoclonal
Clone: 539CT14.1.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu COL3A1
Environmentally Preferable
Název antigenu collagen, type III, alpha 1
Synonyma antigenu EDS4A
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení Unconjugated
Klon 539CT14.1.1
Reaktivita Human
Hostitel Mouse
Identifikační číslo genu 1281
Izotyp IgG3
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunogen This COL3A1 antibody is generated from mice immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 1410-1438 amino acids from human COL3A1.
Počet aminokyselin 1410 to 1438
Sekvence SKTVFEYRTRKAVRC
Molekulární hmotnost 138.564 kDa
Čištění Euglobin precipitation
Koncentrace 7.500
Skladovací pufr pH 7,4
Skladovací teplota Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Transportní teplota 4 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR