Tisk…

4-Bromophthalic anhydride ≥97.0% (by GC)

Dodavatel: abcr
Varování

TCB1693.0025 B1693-500G
ABCRTCB1693.0025EA 0 CZK
ABCRTCB1693.0025 TCIAB1693-500G
4-Bromophthalic anhydride ≥97.0% (by GC)
4-Bromophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃BrO₃
Bod varu: 301°C
MDL Number: MFCD00191323
CAS číslo: 86-90-8
EINECS: 201-707-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1786109830a00446675a1394f6fe74a9be7bd7cb&vid=1786109830a00446675a1394f6fe74a9be7bd7cb&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR