Tisk…

Iodotrimethylsilane stabilizovaný

Dodavatel: abcr

SIT8564.0.0025
ABCRSIT8564.0.0025EA 0 CZK
ABCRSIT8564.0.0025
Iodotrimethylsilane stabilizovaný
Iodotrimethylsilane
Vzorec: C₃H₉ISi
Bod varu: 106 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 1,47 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001028
CAS číslo: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR