Tisk…
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
Dodavatel: abcr
S46-1140.0002
ABCRS46-1140.0002EA 0 CZK
ABCRS46-1140.0002
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
Vzorec: C₂₄H₃₁P
MDL Number: MFCD01862441
CAS číslo: 247940-06-3