Tisk…
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Dodavatel: abcr
PD-4701.0025
ABCRPD-4701.0025EA 0 CZK
ABCRPD-4701.0025
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Vzorec: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
MDL Number: MFCD00009593
CAS číslo: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2