Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: abcr
F01598G
ABCRF01598GEA 0 CZK
ABCRF01598G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
MDL Number: MFCD00153086
CAS číslo: 50488-42-1