Tisk…

4-Nitrophenylhydrazine stabilizovaný

Dodavatel: abcr

AV12658.0025
ABCRAV12658.0025EA 0 CZK
ABCRAV12658.0025
4-Nitrophenylhydrazine stabilizovaný
4-Nitrophenylhydrazine
Vzorec: (C₆H₄(NO₂))NHNH₂
CAS číslo: 100-16-3
Merck Index: 12,06721

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR