Tisk…
Dibutyl disulphide
Dodavatel: abcr
Varování
AB141083.0025
ABCRAB141083.0025EA 0 CZK
ABCRAB141083.0025
Dibutyl disulphide
Dibutyl disulphide
Vzorec: C₈H₁₈S₂
Bod varu: 229 °C (1013 hPa)
Bod tání: –94 °C
Hustota: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009467
CAS číslo: 629-45-8
EINECS: 211-091-3