Tisk…
2-Mercaptopyridine-N-oxide zinc salt
Dodavatel: abcr
AB137921
ABCRAB137921EA 0 CZK
ABCRAB137921
2-Mercaptopyridine-N-oxide zinc salt
2-Mercaptopyridine-N-oxide zinc salt
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S₂Zn
MDL Number: MFCD00067336
CAS číslo: 13463-41-7
EINECS: 236-671-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II