Tisk…
α,3-Dichlorotoluene ≥97%
Dodavatel: abcr
Nebezpečí
AB114692.0025
ABCRAB114692.0025EA 0 CZK
ABCRAB114692.0025
α,3-Dichlorotoluene ≥97%
α,3-Dichlorotoluene
Purity: 97% CAS No.: 620-20-2 Molecular Formula: C7H6Cl2 Formula Weight: 161.03 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5560 Odour: Pungent Boiling Point: 215-216° Beilstein Reference: 742266 UN No.: 2235 MDL No.: MFCD00000905
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Bod varu: 215…216 °C
Bod tání: 69…71 °C
Hustota: 1,270
Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000905
CAS číslo: 620-20-2
EINECS: 210-629-4
UN: 2235
ADR: 6.1,III