Tisk…

Triisopropylsilane

Dodavatel: abcr

SIT8385.0100 AB111481.0100
ABCRSIT8385.0100EA 0 CZK
ABCRSIT8385.0100 ABCRAB111481.0100
Triisopropylsilane
Triisopropylsilane
Vzorec: C₉H₂₂Si
Bod varu: 84 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,7734 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
MDL Number: MFCD00009657
CAS číslo: 6485-79-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR