Tisk…

(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane

Dodavatel: abcr

AB111219.0025
ABCRAB111219.0025EA 0 CZK
ABCRAB111219.0025
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Vzorec: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Bod varu: 215 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004901
CAS číslo: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR