Tisk…

Clelandovo činidlo 1 mol/l vodný roztok

Dodavatel: PanReac AppliChem

A3668.0100 A3668.0050
A3668.0100EA 2860 CZK
A3668.0100 A3668.0050
Clelandovo činidlo 1 mol/l vodný roztok
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
MDL Number: MFCD00004877
CAS číslo: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR