Tisk…
G418 disulfát
Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
A2167.0001
A2167.0001EA 4450 CZK
A2167.0001
G418 disulfát
G418 disulfát
Vzorec: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692.72
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058314
CAS číslo: 108321-42-2