Tisk…

Agaróza

Dodavatel: PanReac AppliChem

A2114.0100 A2114.0250 A2114.0500
A2114.0100EA 6670 CZK
A2114.0100 A2114.0250 A2114.0500
Agaróza
Agaróza
Bod tání: 60…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081294
CAS číslo: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR