Tisk…
Kyanokobalamin
Dodavatel: PanReac AppliChem
A2090.0005
A2090.0005EA 13270 CZK
A2090.0005
Kyanokobalamin
Kyanokobalamin
Vzorec: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
MW: 1355.38
Bod tání: 320
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151092
CAS číslo: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152